Documenti fondamentali
68159
Supelco
N-Methyl-N-nitroso-2-phenylethylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
N-Methyl-N-nitrosobenzeneethanamine, N-Methyl-N-nitrosophenethylamine, N-Nitroso-N-methyl-2-phenylethylamine, Nitroso-N-methyl-N-(2-phenyl)ethylamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H12N2O
Peso molecolare:
164.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(N=O)(CCc1ccccc1)C
InChI
AVESHLVLHJKUKQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbonesHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)