Documenti fondamentali
67729
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(8-methylnonyl)amine
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H42N2O
Peso molecolare:
326.56
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)