Documenti
67109
Supelco
Potassium hydroxide solution
4 M, eluent concentrate for IC
About This Item
Formula condensata:
KOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
56.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352320
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Concentrazione
4 M in H2O
4 M
Stringa SMILE
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)