417661
Potassium hydroxide solution
45 wt. % in H2O
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
43.0-47.0 wt. % (KOH basis, by HCl, titration)
45 wt. % in H2O
Densità
1.456 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[K+].[O-][H]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Depolymerization of poly(ethylene terephthalate) (PET) flakes.
- Synthesis of potassium bicarbonate and potassium carbonate.
- As an eluent in the nonsuppressor ion chromatography to separate and determine inorganic and organic anions.
- Saponification of fruit seed oil to determine tocopherols and tocotrienols.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1