Documenti fondamentali
64833
Supelco
In-line impinger trap w/ 20mm thread
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pkg of 1
Livello qualitativo
tecniche
active air sampling: suitable
Lunghezza
152 mm (6 in.)
Diam. tappo
20 mm
Volume impinger
15 mL
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
Threaded Midget Impinger - 20mm threads, standard glass stem. 6-dram vial (22mL) included.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)