Documenti fondamentali
64832
Supelco
Spill-Resistant Midget Bubbler
bubbler volume 40 mL
Sinonimo/i:
Impinger/Bubbler
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
fritted stem glass bubbler
Descrizione
marked intervals 15 mL
Confezionamento
pkg of 1
tecniche
active air sampling: suitable
Lunghezza
143 mm (5 5/8 in.) , without vial
Volume gorgogliatore
40 mL
Diam. tappo
24 mm
applicazioni
PFAS testing
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descrizione generale
24mm threads. Fritted glass stem. Back pressure <7 in. of water with 15mL water. 10.7-dram vial (40mL) included.
These borosilicate glass impingers (for particles) and bubblers (for gases and vapors) are ideal for NIOSH and OSHA methods that require collection of airborne contaminants by drawing them into a solution. Available with ground glass joints or threaded PTFE micro-connectors.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2