Documenti fondamentali
64819-U
Supelco
Extractor
size medium
Sinonimo/i:
MEDIUM SOXHLET EXTRACTOR, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32060109
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Misura
medium
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)