Documenti fondamentali
64818
Supelco
Extractor
size small
Sinonimo/i:
SMALL SOXHLET EXTRACTOR, EA
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32060109
Misura
small
Livello qualitativo
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)