Documenti fondamentali
64752
Supelco
Specialty Glass Column
glass coarse frit, PTFE stopcock, column L × O.D. × I.D. 300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Sinonimo/i:
LC COL 300MM X 10.5MMID W/FRITSTOPCOCK
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PTFE stopcock
glass coarse frit
tecniche
LPLC: suitable
Lungh. × diam. est. × diam. Int. colonna
300 mm × 13 mm × 10.5 mm, 415mm overall
Compatibilità
for use with US EPA Protocol
Caratteristiche e vantaggi
Described in US EPA Protocol - Fill these columns with appropriate adsorbents when cleaning or drying environmental samples for pesticide or priority pollutant analyses.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)