14056-U
Supelpak™-2SVM polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 500g
Sinonimo/i:
stopcock (2-way), luer lock, polycarbonate/acetal
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Supelpak™-2SVM, pkg of 500 g
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Livello qualitativo
Stato
beads
Confezionamento
pkg of 500 g
tecniche
LPLC: suitable
thin layer chromatography (TLC): suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
Styrene-Divinyl-benzene
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
applicazioni
PFAS testing
environmental
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
La cromatografia liquida a bassa pressione (LPLC) si chiama così perché la fase mobile viene introdotta nella colonna a bassa pressione mediante una pompa.
Low pressure liquid chromatography (LPLC) operates at low pressures, using a pump to drive the mobile phase onto the column.