62045
TraceCERT® Multiresidue Pesticide Standard Mix #11
in acetonitrile, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
TraceCERT®
Livello qualitativo
Grado
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Concentrazione
in acetonitrile
400 μg/mL each component in acetonitrile
applicazioni
cannabis testing
food and beverages
(pesticide residue testing)
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)