Documenti fondamentali
59559
Supelco
SUPELCOSIL LC-Diol (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Cartridge Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
Sinonimo/i:
Supelguard LC-DIOL 2CM KIT
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Nome del prodotto
SUPELCOSIL LC-Diol Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm
agenzia
suitable for USP L20
Confezionamento
pkg of 1 kit
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Nota a piè di pagina
Kit includes one cartridge, a stand-alone holder, a piece of tubing, and 2 nuts and ferrules.
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)