59211
SUPELCOSIL™ LC-DP (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
MTO-SUPELCOSIL™ LC-DP 5UM 10CMX4.6MM HPLC COLUMN
About This Item
Prodotti consigliati
product name
SUPELCOSIL™ LC-DP HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L11
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL™
Grado di funzionalizzazione
6% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 2.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Categorie correlate
Precolonna
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?