Documenti fondamentali
59141
Supelco
SUPELCOSIL LC-ABZ (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Colonna per HPLC SUPELCOSIL LC-ABZ, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L60
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
12.0% carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
5 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Copertura della superficie
surface coverage 3.4 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
amide, alkyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH
2-7.5
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
La fase SUPELCOSIL LC-ABZ possiede un′esclusiva tecnologia di disattivazione che fornisce un′eccellente performance di fase inversa per i composti basici oltre che per i composti acidi, neutri polari e non polari. Per ottenere una buona forma del picco nella fase LC-ABZ, non sono generalmente richieste operazioni di soppressione del silanolo, quali l′utilizzo di ammine in competizione, l′impiego di un′elevata forza ionica e la regolazione delle fasi mobili a pH estremi.
Caratteristiche e vantaggi
• Per acidi, basi e zwitterioni
• Maggiore ritenzione polari rispetto alle fasi inverse standard
• Selettività eccezionale
• Disattivazione del silanolo
• La forma del picco, l′efficienza e la ritenzione sono comparabili alle fasi C8 per analiti non polari.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Precolonna
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
J A López et al.
Journal of chromatography. A, 870(1-2), 105-114 (2000-03-18)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection has been developed for the determination of six 1,4-dihydropyridines: nifedipine, nimodipine, nisoldipine, nicardipine, felodipine and lacidipine. The chromatographic separation was performed using a Supelcosil LC-ABZ+Plus C18 column. A mobile phase of methanol-water
D Korakas et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 12(9), 1141-1145 (1994-09-01)
A series of biologically active peptides and their conjugates with lipidic amino acids were investigated by systematic change of the mobile phase composition using traditional octadecylsilica stationary phase and the newly developed Supelcosil LC-ABZ column. The mobile phases contained various
Murali Pendela et al.
Journal of separation science, 32(20), 3418-3424 (2009-09-19)
Streptomycin (SM) is composed of streptidine, streptose and N-methyl glucosamine sugar moieties. For the determination of SM and its related substances, an ion-pair LC-UV detection method using a Supelcosil LC-ABZ column was developed previously. While analyzing commercial samples, several unknown
Q C Li et al.
Journal of chromatographic science, 38(6), 246-254 (2000-07-13)
Nevirapine (Viramune), a dipyridiodiazepinone, is a potent and highly specific nonnucleoside inhibitor of HIV-1 reverse transcriptase. This paper describes the validation of a specific, sensitive, and stability-indicating high-performance liquid chromatography method for the assay and determination of related organic impurities
Ana B Baranda et al.
Journal of chromatography. A, 1031(1-2), 275-280 (2004-04-03)
A high-performance liquid chromatographic method with electrochemical detection was developed for the simultaneous determination of five 1,4-dihydropyridines: amlodipine, nitrendipine, felodipine, lacidipine and lercanidipine. These drugs are widely used in the treatment of hypertension, angina pectoris and the therapy of cerebrovascular