Key Documents
59138
Supelco
SUPELCOSIL SAX1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
product name
Colonna per HPLC SUPELCOSIL SAX 1, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
agenzia
suitable for USP L14
Produttore/marchio commerciale
SUPELCOSIL
Grado di funzionalizzazione
12% carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
170 m2/g
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Gruppo funzionale matrice
propyltrimethylammonium phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Le colonne HPLC SUPELCOSIL SAX1 sono impiegate in genere come colonne a scambio anionico nelle separazioni cromatografiche.
La colonna SUPELCOSIL SAX1 ha una fase stazionaria fortemente basica con gruppi amminopropilici quaternari e viene impiegata per la separazione di anioni.
Applicazioni
La colonna per HPLC SUPELCOSIL SAX1 viene impiegata per la separazione di:
  • composti organoarsenici nelle alghe marine e nei materiali biologici sottoposti ad analisi mediante cromatografia liquida ad elevate prestazioni (HPLC) per esclusione dimensionale seguita da scambio anionico (SE-AE) combinata con la spettrometria di massa con ionizzazione a plasma accoppiato induttivamente (ICP-MS);
  • composti organoarsenici nelle alghe commestibili sottoposti ad analisi mediante HPLC bidimensionale SE-AE combinata sia con spettrometria ICP-MS sia con spettrometria di massa tandem a ionizzazione elettrospray (ESI-MS/MS);
  • polipeptidi nelle matrici biologiche sottoposti ad analisi mediante cromatografia a fluido supercritico (SFC) accoppiata con un rivelatore MS.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur, ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Speciation of arsenic in edible algae by bi-dimensional size-exclusion anion exchange HPLC with dual ICP-MS and electrospray MS/MS detection.
McSheehy S and Szpunar J
Journal of Analytical Atomic Spectrometry, 15(1), 79-87 (2000)
Feasibility of supercritical fluid chromatography/mass spectrometry of polypeptides with up to 40-mers.
Zheng J, et al.
Analytical Chemistry, 78(5), 1535-1545 (2006)
Gas and liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometry detection for environmental speciation analysis-advances and limitations.
Szpunar J, et al.
Spectrochimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy, 55(7), 779-793 (2000)
Trace element speciation analysis of biomaterials by high-performance liquid chromatography with inductively coupled plasma mass spectrometric detection.
Szpunar J.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 19(2-3), 127-137 (2000)
Protocolli
EPA Method 547 outlines the analysis of glyphosate in drinking water by direct aqueous injection HPLC, post column derivatization, and fluorescence detection