Documenti fondamentali
58712
Tube Fitting, Cheminert®
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm, (mixed colors)
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
(mixed colors)
stainless steel washer
Confezionamento
pkg of 12 ea
Raccordi
1/4-28 male UNF for 1/8 in. O.D. tubing 3 mm
Compatibilità
for use with 1/8 in. (3mm) O.D. tubing
for use with flanged tubing
Descrizione generale
Fittings and washers included.
  • Chemically inert
  • Zero dead volume, small bore
  • Autoclavable
  • 500 psi (35 kg/cm3) pressure rating
Note legali
Cheminert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Flangeless Fitting 1/4-28 male Upchurch nut and ferrule for 1/16 in. O.D. tubing
58685
Flangeless Fitting