Documenti
58424
Supelco
LC-NH2 Test Mix
in acetonitrile: water (25:75), analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
in acetonitrile: water (25:75)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Compatibilità
use to QA LC-NH2 columns
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Analita
Descrizione
    D-(−)-Fructose 25 mg/mL
    α-D-Glucose 25 mg/mL
    Lactose 25 mg/mL
    Maltose 25 mg/mL
    Sucrose 25 mg/mL
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
44.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)