57493-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 30 mg (bed), volume 1 mL, pk of 108 ea
Sinonimo/i:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
detection: MS friendly
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Supel™
Confezionamento
pk of 108 ea
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
425-500 m2/g
Volume
1 mL
Peso
30 mg (bed)
Dimensione particelle
40-75 μm (>90%)
Dimensione pori
80-210 Å pore size
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
A complete reversed phase HPLC-ELSD workflow, including sample preparation for the analysis of Polysorbate 80 in a monoclonal antibody formulation.
Glyphosate analysis: LC-MS/MS method with Supel™ Carbon LC U/HPLC column for stability and retention.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Contenuto correlato
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Con l'estrazione in fase solida si purificano i campioni da sottoporre ad analisi cromatografiche, migliorando la qualità dei risultati e proteggendo le colonne analitiche.