57303
Unità fibra SPME polidimetilsilossano (PDMS)
df 7 μm(PDMS, needle size 24 ga, for use with autosampler
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
fused silica fiber
plain green hub
Misura ago
24 ga
Confezionamento
pkg of 3 × ea
Caratteristiche più verdi
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
7 μm (PDMS)
tecniche
solid phase microextraction (SPME): suitable
Lungh. fibre
1 cm
Gruppo funzionale matrice
PDMS coating
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for analyte group volatiles (MW 80-500)
for use with autosampler
Categoria alternativa più verde
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)