Documenti fondamentali
57273-U
Supelco
Visiprep Large Volume Sampler Tube Adapters, 1/4-28 Threads
for use with 3 or 6 mL SPE tubes, pk of 4
Sinonimo/i:
PK4 3/6ML TUBE ADAPTER W/THREADS FOR LARGE VOLUME SAMPLER
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Confezionamento
pk of 4
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Raccordi
male adapter for 3 or 6 mL SPE tube
1/4-28 female UNF bore
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
for use with 3 or 6 mL SPE tubes
Note legali
Visiprep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)