Documenti fondamentali
57130
Supelco
Provetta Supelclean ENVI-Carb SPE
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
Sinonimo/i:
Supelclean ENVI-Carb, 10g/60mL, 16 pk
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
polypropylene tube
Nome Commerciale
Supelclean
Composizione
bed wt., 10 g
Confezionamento
pk of 16
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
100 m2/g
Volume
60 mL
Gruppo funzionale matrice
carbon phase
Dimensione particelle
120-400 mesh
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Carbonio non poroso grafitizzato
Meccanismo di ritenzione: fase inversa
Compatibilità con la matrice del campione: soluzioni acquose (acque potabili, acque freatiche, acque reflue)
  • Area di superficie: 100 m2/g; Dimensione particelle: reticolo 120/400
  • Estrema affinità per i composti organici polari e non polari provenienti da matrici polari e non polari quando viene utilizzato in condizioni di fase inversa.
  • Superficie in carbonio composta da strutture ad anelli esagonali, collegate tra loro e stratificate in fogli grafitici.
  • La natura non porosa della fase di carbonio consente una rapida processazione; l′adsorbimento non richiede la dispersione degli analiti nei pori della fase solida.
  • Alcuni ricercatori indipendenti considerano ENVI-Carb estremamente utile per la rapida preparazione di campioni di oltre 200 pesticidi provenienti da varie matrici, tra cui acque freatiche, frutti e ortaggi.
Note legali
ENVI-Carb is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)