Documenti fondamentali
569274-U
Supelco
Discovery® HS C18 (3 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 4 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Discovery® HS C18 Supelguard Guard Cartridge, 3 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 4 mm, pkg of 2 ea
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 4 mm
Area superficiale
300 m2/g
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
120 Å
pH di lavoro
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Confezionamento
For 4.0mm I.D. and 4.6mm I.D. analytical columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.