568503-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC Discovery® HS C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L1
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
20% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Area superficiale
300 m2/g
Copertura della superficie
3.2 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Caratteristiche e vantaggi
- Stabile, a bassa perdita per applicazioni LC-MS
- Scalabile dalla colonna analitica alla preparatoria
- Molto stabile per garantire una eccellente riproducibilità da un ciclo all′altro e da un lotto all′altro
- Maggiore idrofobia per una migliore risoluzione degli analiti difficili
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.