Documenti fondamentali
569631
Sigma-Aldrich
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butyric acid
95%
Sinonimo/i:
4-(2,5-Dimethoxyphenyl)butanoic acid
Scegli un formato
1 G
CHF 109.00
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 109.00
About This Item
Formula condensata:
(CH3O)2C6H3(CH2)3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 109.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
95%
Stato
solid
Punto di fusione
67-71 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
COc1ccc(OC)c(CCCC(O)=O)c1
InChI
1S/C12H16O4/c1-15-10-6-7-11(16-2)9(8-10)4-3-5-12(13)14/h6-8H,3-5H2,1-2H3,(H,13,14)
KDKKXQVDSWSPEE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)