568423-U
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
3.5% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Area superficiale
100 m2/g
Copertura della superficie
4.5 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C5 (pentyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Note legali
Anticorpo
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Contenuto correlato
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.