56706
Filter Cup for UHMWPE Bottom-of-the-Bottle™ solvent filter
pore size 10 μm
Sinonimo/i:
Bottom-of-the-Bottle™ filter/sparger
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 5 ea
Produttore/marchio commerciale
Upchurch Scientific, Inc A-427
Dimensione pori
10 μm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)