56400AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Amino Functionalized HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna per HPLC apHera™ NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L82
Nome Commerciale
apHera™
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
apHera™
Parametri
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 2 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
amino phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
1-14
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche delle colonne amminiche apHera™
- Elevata efficienza per l′analisi dei carboidrati
- Ideali per condizioni basiche/rilevamento amfoterico
- Elevata selettività da monosaccaridi a oligosaccaridi
- Range del pH 2-13
- Dimensioni dei pori di 300 angstrom
- Ritenzione stabile e prevedibile
- Lunga durata della colonna
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Protocolli
LC/MS Analysis of Glyphosate and Metabolites on apHera™ NH2, 2 mm I.D. Column