56269-U
Frit for Omnifit® Column Endpiece
for use with 6.6mm Bore Columns, pore size 25 μm, polyethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethylene
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
6141
Omnifit
tecniche
LPLC: suitable
Dimensione pori
25 μm
Compatibilità
for use with 6.6mm Bore Columns
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)