Documenti fondamentali
53225-U
Supelco
SupelMIP® SPE - Beta-agonisti
bed wt. 25 mg, volume 3 mL, pk of 50
Sinonimo/i:
Cartuccia SPE Beta-agonisti MIP (stampo molecolare)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Materiali
polypropylene tube
Nome Commerciale
SupelMIP®
Composizione
bed wt., 25 mg
Confezionamento
pk of 50
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
3 mL
Gruppo funzionale matrice
SupelMIP® phase
Descrizione generale
Le fasi SPE SupelMIP sono state sviluppate da MIP Technologies AB, una delle autorità leader, commercialmente all′avanguardia, nei polimeri stampati molecolari per separazioni in scala di processo, cromatografia analitica e preparazione del campione.
La linea SPE SupelMIP è costituita da polimeri altamente cross-linked ingegnerizzati in modo da estrarre un singolo analita di interesse o una classe di analiti strutturalmente correlati con un grado di selettività estremamente elevato. Ciò è possibile perché la selettività viene introdotta durante la sintesi MIP in cui una molecola che agisce da template, ideata per imitare l′analita, guida la formazione di specifiche cavità o stampi stericamente e chimicamente complementari all′analita o agli analiti di interesse.
Attraverso l′attenta progettazione del sito di imprinting, con la costruzione di modelli molecolari, il progetto sperimentale o i metodi di screening, è possibile ingegnerizzare le cavità di legame per offrire più punti di interazione con l′analita o gli analiti di interesse. Ne deriva un′interazione più forte tra la fase solida e l′analita o gli analiti. Di conseguenza, durante la metodologia SPE vengono tollerate condizioni di lavaggio più energiche che danno luogo a estratti più puliti. Grazie al notevole miglioramento della selettività di estrazione, si osserva una riduzione del livello del fondo, per cui gli analisti possono raggiungere limiti più bassi di rilevamento.
Per saperne di più, visitare il sito www.sigma-aldrich.com/supelmip.
Applicazioni
Una fase MIP selettiva per la classe per l′estrazione multiresiduo di beta-agonisti nelle urine, nei tessuti e in altri liquidi biologici.
SupelMIP - Beta-agonisti è stato sviluppato per l′estrazione selettiva di un′ampia gamma di beta-agonisti come brombuterolo, clenbuterolo, formoterolo, isoxuprina, mapenterolo, ractopamina, ritrodina, salbutamolo, salmeterolo, terbutalina, tulobuterolo, zilpaterolo e altri. La cartuccia SupelMIP offre un′ottima riproducibilità per la sorveglianza di questa comune classe di farmaci d′abuso. La capacità di caricamento è superiore a quella delle colonne di immunoaffinità, e il rilevamento MS è consigliato per la sua validità legale. Al prodotto si allegano protocolli di estrazione dettagliati.
Caratteristiche e vantaggi
  • SPE a elevata selettività per l′analisi di tracce in matrici complesse
  • Raggiunge limiti di rilevamento inferiori
  • Riduzione significativa di tempi e costi
  • Migliore compatibilità MS
Note legali
SupelMIP is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
200.3 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
93.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
SupelMIP SPE is based on molecularly imprinted polymer (MIP) technology. Each SupelMIP phase offers tailor-made selectivity for the extraction of trace analytes in complex matrixes.