Documenti
52672-U
Supelco
Amberlite XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 10 kg
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12000000
NACRES:
SB.52
product name
Amberlite XAD®-2, pkg of 10 kg
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 10 kg
Disponibilità
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
tecniche
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Amberlite XAD-2, un copolimero idrofobico di resina di stirene-divinilbenzene, richiede un processo di purificazione più lungo e viene utilizzato come assorbente. A seconda dell′aromaticità e delle dimensioni dei gruppi idrofobici, la resina Amberlite XAD-2 assorbe i composti organici tramite interazioni fisiche a bassa energia.
Resina macroreticolare non ionica che adsorbe e rilascia specie ioniche tramite interazioni idrofobiche e polari; si utilizza abitualmente in condizioni isocratiche.
Specifiche:
Applicazioni
Amberlite XAD®-2 è stato utilizzato:
  • come adsorbente nell′estrazione di composti organoclorurati con la tecnica di estrazione Soxhalt
  • come adsorbente nell′estrazione di campioni di miele mediante la cromatografia su colonna per l′analisi HPLC
  • nella cromatografia di adsorbimento
Resina adsorbente poliaromatica per composti idrofobici fino a un peso molecolare di 20 000: fenoli, rimozione organica, tensioattivi, composti aromatici, recupero di antibiotici. Può essere utilizzata come supporto per la rimozione di catalizzatori o metalli. Per le versioni EPA USA pulite, vedere Supelpak-2 e Supelpak-2B.
Note legali
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
XAD is a registered trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Amberlite™ XAD4 20-60 mesh
Supelco
20276
Amberlite XAD4
Supelco
Supelco
10358
Amberlite XAD4
Amberlite™ XAD7HP 20-60 mesh
Supelco
XAD7
Amberlite XAD7HP
Amberlite™ XAD16N 20-60 mesh
Supelco
XAD16
Amberlite XAD16N
M Tamura et al.
The Journal of biological chemistry, 260(17), 9672-9677 (1985-08-15)
Na+,K+-ATPase inhibitors have been found to exist in acutely saline-infused hog plasma, which also inhibit the specific binding of ouabain to Na+,K+-ATPase and the binding of digoxin to specific anti-digoxin antibody. Two of these inhibitors were purified by a combination
Trapping efficiency of polyurethane foam and Amberlite XAD-2 for various organochlorine compounds
Nerin, C., et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 352, 609-611 (1995)
I Martos et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 48(5), 1498-1502 (2000-05-23)
European Eucalyptus honeys showed a common and characteristic HPLC profile in which the flavonoids myricetin (3,5,7,3',4', 5'-hexahydroxyflavone), tricetin (5,7,3',4',5'-pentahydroxyflavone), quercetin (3,5,7,3',4'-pentahydroxyflavone), luteolin (5,7,3', 4'-tetrahydroxyflavone), and kaempferol (3,5,7, 4'-tetrahydroxyflavone) were identified. Their contents, and relative amounts, in the analyzed honey samples
Sorption of sodium dodecyl sulfate on amberlite XAD-2 resin.
HIRAIDE, Masataka, Toshihiko SHIMA, and Hiroshi KAWAGUCHI.
Analytical Sciences, 10, 505-507 (1994)
Application of Amberlite XAD resins to the isolation of humic substances from sea water.
Grzybowski, W.
Oceanologia, 33, 105-109 (1992)