Documenti fondamentali
52657-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Codice UNSPSC:
41115712
NACRES:
NB.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Composizione
bed wt., 2 g
Confezionamento
pk of 20
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
480 m2/g
Volume
12 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
Gruppo funzionale matrice
silica bonding
Dimensione particelle
50 μm
Dimensione pori
70 Å pore size
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
normal phase
Descrizione generale
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)