Documenti fondamentali
509965
Supelco
Model 206 SCOTTY® Regulator
with 1/8-inch tube connector included
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Caratteristiche
gauge (4000psi)
Confezionamento
pkg of 1 ea
applicazioni
environmental
Compatibilità
for use with Scotty HP
Descrizione generale
  • Stainless steel body with 316L stainless steel/Elgiloy diaphragm
  • Supply pressure gauge 0-3000 psig
  • Delivery pressure range 0-100 psig (Delivery pressure gauge 0-200 psig)
  • CGA 180 connector
Nota a piè di pagina
Syringe adapter (P/N 609010) is optional, should be purchased separately
Note legali
SCOTTY is a registered trademark of Air Liquide
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)