Documenti fondamentali
507423
Supelco
Screw cap (open-top), 9 mm thread, with liner
red polypropylene cap, red PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
red PTFE/silicone septum
red polypropylene cap
Caratteristiche
closure type polypropylene hole cap
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Descrizione generale
Pre-assembled 9 mm polypropylene hole-cap, with septum.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)