Documenti fondamentali
502235
Supelco
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane, analytical standard
Sinonimo/i:
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
agenzia
ASTM® D5442
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 6 × 1 mL
Concentrazione
0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
petroleum
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Applicazioni
ASTM® 5442 Quantitative Linearity Standard is used for the analysis of petroleum waxes by gas chromatography.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Note legali
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analita
Descrizione
    Docosane
    Dodecane
    Dotriacontane
    Eicosane
    Hexacosane
    Hexadecane
    Hexatriacontane
    Octacosane
    Octadecane
    Pentacontane
    Tetracontane
    Tetracosane
    Tetradecane
    Tetratetracontane
    Triacontane
    Vedi tutto (15)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-18 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Hydrocarbon Mix certified reference material, 1000 μg/mL each component in cyclohexane
Supelco
49137-U
Hydrocarbon Mix