Documenti
4S6831-U
Supelco
EPA 8260 Calibration Mix 2
analytical standard
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 8260
610
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1.5 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Prodotti consigliati
This product is currently being deleted and is being replaced by product 46831-U
Analita
Descrizione
    Acetone
    2-Butanone
    Carbon disulfide
    2-Chloroethyl vinyl ether
    2-Hexanone
    Iodomethane
    4-Methyl-2-pentanone
    Vinyl acetate
    Vedi tutto (8)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system, Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)