48825
PCB Kit 3
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
agenzia
EPA 505,508,8082,8270
MISA (Canada) Group 27
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
pkg of 1 kit
Concentrazione
200 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Solo come componenti del kit
- Aroclor 1232 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
- Aroclor 1248 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mL
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- 48701Aroclor 1016 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48705Aroclor 1221 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48706Aroclor 1242 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48707Aroclor 1254 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
- 48704Aroclor 1260 solution, certified reference material, 200 μg/mL in methanol 1 mLSDS
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?