Documenti fondamentali
456292
Sigma-Aldrich
Fluoranthene-d10
98 atom % D
Scegli un formato
50 MG
CHF 132.00
100 MG
CHF 203.00
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
CHF 132.00
100 MG
CHF 203.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16D10
Numero CAS:
Peso molecolare:
212.31
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 132.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Stato
solid
P. ebollizione
384 °C (lit.)
Punto di fusione
110-113 °C (lit.)
applicazioni
electronics
Spostamento di massa
M+10
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c-2c(c1[2H])-c3c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c([2H])c-2c34
InChI
1S/C16H10/c1-2-8-13-12(7-1)14-9-3-5-11-6-4-10-15(13)16(11)14/h1-10H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D
GVEPBJHOBDJJJI-LHNTUAQVSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
May be used as an analytical standard
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
388.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
198.0 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Perylene-d12 98 atom % D
Sigma-Aldrich
490490
Perylene-d12
Naftalene-d8 99 atom % D, ≥98% (CP)
Sigma-Aldrich
176044
Naftalene-d8
Ahmad Omar-Ali et al.
Marine environmental research, 108, 33-44 (2015-05-10)
Alligator gar Atractosteus spatula acclimated to brackish water (9 ppt) were exposed to water accommodated fraction oil loadings (surrogate to Macondo Deepwater Horizon, northern Gulf of Mexico) of 0.5 and 4.0 gm oil/L tank water for 48 h. The surrogate