48553
N-Nitrosodiphenylamine
analytical standard
Sinonimo/i:
Diphenylnitrosamine, Diphenylnitrosoamine, N-Nitroso-N-phenylaniline
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=NN(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10N2O/c15-13-14(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
UBUCNCOMADRQHX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Bladder
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?