48045
EPA 551A Halogenated Volatiles Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in acetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 551,551.1
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL each component in acetone
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Altre note
Note legali
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Liver,Kidney
Rischi supp
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)