47884
Isomaltotriose, DP3
analytical standard
Sinonimo/i:
Isomaltotriose, α-D-Glucosyl-[1→6]-α-D-glucosyl-[1→6]-D-glucose
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type oligosaccharide
Classi chimiche degli analiti
oligosaccharides
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
FBJQEBRMDXPWNX-FYHZSNTMSA-N
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?