47616-U
Toxaphene solution
analytical standard, 200 μg/mL in isooctane, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Camphechlor solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Caratteristiche
calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in isooctane
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C10H8Cl8/c1-4-7(2-11,3-12)9(16)6(14)5(13)8(4,15)10(9,17)18/h5-6H,1-3H2
OEJNXTAZZBRGDN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?