47120-U
Safflower oil
analytical standard
Sinonimo/i:
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant seeds (Carthamus tinctorius)
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.476 (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
oleic acid
Temperatura di conservazione
room temp
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
awg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?