46956
Transformer oil (PCB free)
analytical standard, PCB free
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 10 × 5 mL
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Sigma-Aldrich offers transformer oil (PCB free) for a variety of applications that include, but are not limited to, environmental, food and beverage, forensics, petrochemical and pharmaceutical analyses. Purity of the chemical is about 99% unless otherwise stated.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
294.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
146 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?