442700
Pentadecane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 91.6 °C)
Descrizione
This product has been discontinued. It has been replaced by product 76509.
Limite di esplosione
6.5 %
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
P. eboll.
270 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Densità
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?