Documenti
442667
Supelco
Butyl benzoate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
C6H5COOCH2CH2CH2CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.23
Beilstein:
1867073
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.498 (lit.)
P. eboll.
249 °C (lit.)
Densità
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCOC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-2-3-9-13-11(12)10-7-5-4-6-8-10/h4-8H,2-3,9H2,1H3
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
222.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
106 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)