442666-U
n-Butyl acetate
analytical standard
Sinonimo/i:
Butyl acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
4 (vs air)
Tensione di vapore
15 mmHg ( 25 °C)
8 mmHg ( 20 °C)
CdA
current certificate can be downloaded
Temp. autoaccensione
790 °F
Limite di esplosione
7.6 %
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.394 (lit.)
P. ebollizione
124-126 °C (lit.)
Punto di fusione
−78 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCOC(C)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-4-5-8-6(2)7/h3-5H2,1-2H3
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
27 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?