442523
Chrysene-d12
analytical standard
About This Item
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 25 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
448 °C (lit.)
Punto di fusione
252-254 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
neat
Spostamento di massa
M+12
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c([2H])c([2H])c23
InChI
1S/C18H12/c1-3-7-15-13(5-1)9-11-18-16-8-4-2-6-14(16)10-12-17(15)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
WDECIBYCCFPHNR-AQZSQYOVSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?