Key Documents
442504
Supelco
Butyraldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Sinonimo/i:
Butyraldehyde-2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Formula condensata:
CH3CH2CH2CH=NNHC6H3(NO2)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
Grado
analytical standard
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 100 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
117-119 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCC/C=N/NC1=C([N+]([O-])=O)C=C([N+]([O-])=O)C=C1
InChI
1S/C10H12N4O4/c1-2-3-6-11-12-9-5-4-8(13(15)16)7-10(9)14(17)18/h4-7,12H,2-3H2,1H3/b11-6+
IKGRHEWIFBFXPP-IZZDOVSWSA-N
Descrizione generale
Butyraldehyde-2,4-DNPH may be used as a quantitative calibration standard where a multi-component solution is not suitable.
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)