442272
1-Octadecene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
0.71 (vs air)
Temp. autoaccensione
482 °F
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
179 °C/15 mmHg (lit.)
314.4 °C±5.0 °C/760 mmHg (lit.)
Punto di fusione
14-16 °C (lit.)
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
petroleum
Formato
neat
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C18H36/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-18H2,2H3
CCCMONHAUSKTEQ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
149.00 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?