87187
1-Tetradecene
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.8 (vs air)
Saggio
≥99.8% (GC)
Temp. autoaccensione
455 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.436
P. ebollizione
251 °C (lit.)
Punto di fusione
−13-−11 °C (lit.)
Densità
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3H,1,4-14H2,2H3
HFDVRLIODXPAHB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- An internal standard in the determination of fat content and fatty acid composition in food samples by gas chromatography analysis.[1]
- A reference standard for the determination of contaminant, 1-tetradecene in Duero river source in Spain by solid-phase microextraction.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?